VWR® Talon®, Dreifingerklemmen
Lieferant: VWR
Talon® VWR® Talon®
241-0406EA 105 CHF
241-0406 VWRU21570-127 VWRU21570-404 VWRU97035-504 241-0404 241-0405 VWRU97035-502 VWRU21570-125 VWRU21570-302 VWRU21572-556 VWRU21570-126 VWRU12621-240 VWRU12621-250 VWRU12621-236 VWRU12621-238
VWR® Talon®, Dreifingerklemmen
Klemmen Klemmen für den allgemeinen Gebrauch
Edelstahl oder vernickeltes Zink. Diese Klemmen halten sicher Glaswaren und Geräte.
  • Die Verlängerungsarme ermöglichen eine Platzierung des Geräts in verschiedenen Entfernungen von Laborgestellen – ohne die Integrität des Experiments zu beeinträchtigen
  • Edelstahlklemmen: außergewöhnliche chemische Beständigkeit, Klemmen sind elektrolytisch poliert und autoklavierbar
  • Vernickelte Zinkklemmen: hohe Zugfestigkeit
  • Lieferung mit rutschfesten Vinylhülsen und Fiberglas-Abdeckungen für Temperaturen über 100 °C
Ein langer, nahtloser Stab befestigt die Klemme sicher und bietet eine einfache Positionierung auch in den tiefsten Abzugshauben. Die Klemmen sind mit runden Verlängerungsarmen ausgestattet, die Drehungen um 360° ermöglichen.
Bestellinformation: Eine zusätzliche Muffe wird benötigt, um Klemmen an Stativen oder anderen Geräten anzubringen.