VWR®, Hochleistungs-Homogenisationsbeutel
Lieferant: VWR Collection
129-1102EA 105 CHF
129-1102 129-1103 129-1104 129-1105 129-1106
VWR®, Hochleistungs-Homogenisationsbeutel
Beutel Homogenisationsbeutel
Komplettes Sortiment steriler und lebensmittelechter Beutel zur sicheren und schnellen Vorbereitung fester Proben vor mikrobiologischen und chemischen Analysen. Die Beutel halten drei Minuten Mixen stand (Frequenz 4 t/Sekunde). Sie passen in alle herkömmlichen 400-ml-Labormischer und sind für alle Proben geeignet.
  • Temperaturbeständig von −40 bis +80 °C
  • Können eingefroren werden
  • Gammasterilisiert: Keine Gefahr der Kreuzkontamination (der rote Aufkleber auf jedem Karton dient als qualitativer Indikator für die Gammabestrahlung)
  • Farbänderung wenn steril: Rote Farbe, für eine leichte Identifikation der Sterilisierung
  • Für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen
Einfache Homogenisationsbeutel: Sterile, flexible und transparente Beutel, die mit allen Laborhomogenisatoren kompatibel sind. Hohe Qualität der Rohstoffe: Reines, natürliches Polyolefin (Polyethylen).
Beutel mit seitlichem Filter: Vliesfilter mit einer Porosität von <250 µm in einem verstärkten, mehrfach beschichteten Komplex, ideal zum Homogenisieren faseriger Proben.
Beutel mit ganzseitigem Filter: Kalibrierter, mikroperforierter Filter mit 280-µm-Poren, ideal zum Homogenisieren pastöser Proben.
Gemäß ISO 7218/6887- 1/FDA-BAM.
Sterilisation auf Einhaltung der GMP der Qualitätssicherung und geltenden Rechtsvorschriften. Wir bestätigen, dass Behandlung durch Gammastrahlung erfolgt ist.