VWR®, Flache Kappen oder Verschlussstopfen
Lieferant: VWR
VWR®
525-0923EA 75 CHF
525-0923
VWR®, Flache Kappen oder Verschlussstopfen
Verschlüsse Verschlüsse für Reagenz- und Probenröhrchen
Polyethylen, violett. Unbehandelte Harze und nachhaltiges Produktdesign.
Verschluss für die Verwendung mit den VWR® 50-ml-Röhrchen. Nicht steril. Nicht autoklavierbar.