Filterspitzen, ART® Ergonomic
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
2330 2350 2330-05 2340-05
736-0208EA 348 CHF
736-0208 736-0210 613-3865 613-3866
Filterspitzen, ART® Ergonomic
Pipettenspitzen
Die einzigartige Wand der ART® Ergonomic Spitze schafft eine starke, wirksame Dichtung, während sie eine deutlich geringere Spitzeneinsatz- und Spitzenabwurfkraft erfordert. Verfügbar für Gilson Pipetman und FinnPipette Focus + Digital Pipetten.
  • Reduziert Stress und Ermüdung
  • Sichere und beständige Dichtung
  • Erfordert geringere Abwurfkraft
  • Erhältlich mit geringer Retention
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable Umweltschonende Herstellung
Umweltzertifizierung IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)