Pentaethylenehexamine mixed isomers zS, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
MQ200
8.40076.0025
8.40076.1000
8.40076.0025EA
35.6
CHF
8.40076.0025
8.40076.1000
Pentaethylenehexamine mixed isomers zS, Sigma-Aldrich®
Pentaethylenehexamine
Formel:
C₁₀H₂₈N₆ MW: 232.38 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008167 CAS-Nummer: 4067-16-7 EINECS: 223-775-9 UN: 2735 ADR: 8 II |
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point | -35 °C |
Molar Mass | 232.37 g/mol |
Boiling Point | 380 °C |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 175 °C |
Density | 1.003 g/cm3 (20 °C) |
pH | 11 (10 g/l, H2O) |
Ignition Point | 360 °C |
Melting point | −35 °C |
Vapour pressure |
|
Assay of N | 33 - 35% |
Identity (IR) | Passes test |
Storage temperature | +15...+25 °C |