Adhesion slides
Lieferant: MATSUNAMI GLASS IND
TOM-11
631-1109EA 53.2 CHF
631-1109
Adhesion slides
Objektträger Adhäsions-Objektträger
Diese hochwertigen Objektträger eignen sich für automatisierte Forschungs- und klinische Anwendungen.
  • Hohe Haftung zur Reduzierung des Gewebeverlusts und der Anzahl der Tests
  • Reduzierte Hintergrundfärbung bei Spezialfarbstoffen
  • Mattierte Enden für Thermo-Objektträgerdrucker – Klarer und konsistenter Druck
  • Feines Glas mit hoher Ebenheit und Durchlässigkeit für weniger intrinsische Autofluoreszenz
  • Reduzierte Oberflächenauslaugung und erhöhte Stabilität und Langlebigkeit der Objektträger
Geeignet für den Einsatz in anatomisch-zytopathologischen und akademischen Forschungslaboren.