Einweg-Probenehmer, ViscoDispo
Lieferant: BURKLE
5393-3320 5393-3330 5393-3331 5393-3321
300-0206EA 234 CHF
300-0206 300-0208 300-0209 300-0207
Einweg-Probenehmer, ViscoDispo
Probenehmer Probenehmer (Einweg)
Dieser ViscoDispo Probenehmer eignet sich für hochviskose Medien mit einer Viskosität von bis zu 100 000 cP. Der ergonomisch geformte Griff und die sehr stabile Zugstange erleichtern das Ansaugen.
  • Reinraumgefertigt
  • Optional gammastrahlensterilisiert
  • Kreuzkontamination wird komplett ausgeschlossen