Einweg-Probenehmer, MicroDispo
Lieferant: BURKLE
5393-2251 5393-2240 5393-2250 5393-2241
300-0242EA 404 CHF
300-0242 300-0238 300-0241 300-0239
Einweg-Probenehmer, MicroDispo
Probenehmer Probenehmer (Einweg)
Dieser MicroDispo Einweg-Probenehmer kann für fließfähige Schüttgüter bis zu einer Partikelgröße von 0,5 mm verwendet werden.
  • Reinraumgefertigt
  • Optional gammastrahlensterilisiert
  • Kreuzkontamination wird komplett ausgeschlossen
Mit diesem Probenehmer können präzise Zielpunktproben von fließfähigen Pulvern und kleinkörnigem Schüttgut genommen werden.