Einweg-Probenehmer, PowderDispo
Lieferant: BURKLE
5393-5521 5393-5522 5393-5510 5393-5511
300-0211EA 255 CHF
300-0211 300-0210 300-0255 300-0256
Einweg-Probenehmer, PowderDispo
Probenehmer Probenehmer (Einweg)
Einweg-Probenehmer bieten höchste Standards bei der Probenahme und müssen nach Gebrauch nicht gereinigt werden.
  • Reinraumgefertigt
  • Optional gammastrahlensterilisiert
  • Eine Kreuzkontamination wird komplett ausgeschlossen
Der PowderDispo Einweg-Probenehmer ist ideal für Querschnittsproben von pulvrigen oder leicht kohäsiven Substanzen. Mit der Lanze kann eine komplette Allschichtprobe aus Säcken oder kleineren Behältern entnommen werden.