Einweg-Probenehmer, LiquiDispo
Lieferant: BURKLE
5393-1120 5393-1130 5393-1131 5393-1121
300-0202EA 234 CHF
300-0202 300-0204 300-0205 300-0203
Einweg-Probenehmer, LiquiDispo
Probenehmer Probenehmer (Einweg)
Die Reinigung von Mehrweg-Probenehmern ist eine anspruchsvolle und oft komplizierte Aufgabe, bei fettigen, stark haftenden oder giftigen Substanzen teilweise sogar unmöglich. Ein ergonomischer Griff erleichtert es, die Probe wie mit einer Spritze aufzunehmen.
  • Ergonomischer Handgriff ohne Dichtungen
  • Reinraumgefertigt
  • Optional gammastrahlensterilisiert
  • Eine Kreuzkontamination wird komplett ausgeschlossen
Mit dem LiquiDispo Einweg-Probenehmer können Proben von sehr flüssigen bis leicht viskosen Flüssigkeiten genommen werden.