Präzisions-Aräometer nach Baumé
Lieferant: Ludwig Schneider
SCNL3271171-20EA 54.4 CHF
SCNL3271171-20
Präzisions-Aräometer nach Baumé
Aräometer
Dieses Präzisions-Aräometer nach Baumé ist ohne quecksilberfreiem Thermometer ausgeführt.
  • Kalibriert bei 20 °C
Bestellinformation: Models with thermometers are available on request.