Uhrglasschalen
Lieferant: witeg Labortechnik
5.600.250
216-1186EA 15 CHF
216-1186
Uhrglasschalen
Uhrgläser
Kalknatronglas.
  • Gute chemische und physikalische Eigenschaften
  • Einsatz bei Anwendungen ohne hohe thermische Belastungen
  • Einfache und schnelle Reinigung
Dünnwandig, mit geschliffenen Rändern.