Schichtdickenmessgerät (Fe/NFe)
Lieferant: Industrial Physics
649-0019EA 491 CHF
649-0019
Schichtdickenmessgerät (Fe/NFe)
Beschichtungsprüfgeräte
Dieses Schichtdickenmessgerät arbeitet automatisch mit magnetischen und Wirbelstromverfahren.
  • Automatische Abschaltung
  • „F“ für magnetische Induktion und „N“ für Wirbelstromsonden
  • Nullpunktkalibrierung und Mehrpunktkalibrierung (bis zu vier Punkte)
  • Bestimmte Messwerte können abgerufen und gelöscht werden und Gruppenmesswerte können gelöscht werden
  • Alarm bei Über- und Unterschreiten der Grenzwerte, für jede Gruppe
Ermöglicht die Messung der Dicke von lackierten Objekten oder Korrosionsschutzschichten auf eisenhaltigen (Eisen oder Stahl) und nicht eisenhaltigen Metallen (Aluminium, Messing, Kupfer und nicht magnetischer Stahl).
Lieferumfang: Lieferung mit USB-Kabel, Software, zwei Batterien mit Batteriewechsel- und Fehleranzeige, Folienset und NFe/Fe-Nullplatte in einem Transportetui.