VWR® VisiScope® TL384 POL, Polarisierendes Mikroskop
Lieferant: VWR
VWR® VisiScope®
630-1936EA 3250 CHF
630-1936
VWR® VisiScope® TL384 POL, Polarisierendes Mikroskop
Mikroskope
Aufrechtes Mikroskop für die Beobachtung im Hellfeld und im polarisierten Licht mit spannungsfreien IOS N-Plan-POL-Objektiven. Perfekt für akkurate Polarisationsanalysen in Biologie und Materialwissenschaft.
  • LED-Durchlichtbeleuchtung für helle und klare Bilder
  • Drehbarer Objekttisch mit Einrastmechanismus
  • Von 0° bis 90° drehbarer Analysator mit Graduierung
  • Mit Bertrand-Linse für die konoskopische Beobachtung
  • Alle Objektive mit Anti-Pilz-Behandlung
  • Koaxiale Grob- (einstellbare Fokussierspannung) und Feintriebeinstellung mit Anschlag verhindert den Kontakt zwischen Objektiv und Probe
Lieferumfang: Wird gebrauchsfertig mit Okularen, Objektiven und Netzteil mit Steckeradaptern geliefert.