VWR®, Ballonflaschen, Enghals, rund, mit Hahn und Schraubverschluss
Lieferant: VWR Collection
216-1731EA 81.9 CHF
216-1731 216-1710 216-1717 216-1705 216-1734 216-1718 216-1899 216-1909 216-1928
VWR®, Ballonflaschen, Enghals, rund, mit Hahn und Schraubverschluss
Flaschen Ballons
LDPE/HDPE or PP, translucent with purple screw caps. Use for storing and dispensing solutions and media. Round carboys feature an integrated shoulder handle. Graduated to identify the volume dispensed.
LDPE-Ballonflaschen
Ideal für hochreine Anwendungen, da sie eine hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien aufweisen (häufige Verwendung in der ophthalmischen Produktpalette, z. B. Augen-Tropfflaschen, Nasenspray)
Bevorzugtes Harz für die Kaltlagerung (bis zu −80 °C), Arbeitstemperaturbereich −80 bis +80 °C
Beständigkeit gegen physikalische Einflüsse (Produkte brechen nicht, auch wenn sie versehentlich fallen gelassen werden, wohingegen PP-Ballonflaschen bei Minustemperaturen Risse bilden können)
LDPE-Produkt springt aufgrund der hohen Flexibilität des Materials wieder in seine Form zurück
Werden häufig in der pharmazeutischen Industrie eingesetzt
HDPE-Ballonflaschen
Die aus hochdichtem Polyethylen (HDPE) gefertigten Ballonflaschen zum Einmalgebrauch eignen sich ideal für die Lagerung und Übertragung von Flüssigkeiten und pharmazeutischen/Biotech-Reagenzien
Gut für die Kaltlagerung (bis zu −80 °C), Arbeitstemperaturbereich −80 bis +120 °C
Hohe Schlagzähigkeit auch bei Minustemperaturen
Werden aufgrund der hohen Chemikalienbeständigkeit häufig für die Langzeitlagerung verwendet
Werden häufig in der Lebensmittel- und Molkerei-Industrie eingesetzt
PP-Ballonflaschen
Polypropylen-(PP-)Ballonflaschen sind ideal für Sterilwasserlagerung und können vor dem Wiederauffüllen autoklaviert werden, sodass wiederholtes bakterielles Wachstum gestoppt wird.
Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
Arbeitstemperatur 0 bis 135 °C
Autoklavierbar
Hinweis: Polypropylen-Ballonflaschen sind autoklavierbar. LDPE-Ballonflaschen sind nicht autoklavierbar. Vor dem Autoklavieren stets den Hahn und Verschluss der Ballonflasche abnehmen.
Zertifizierungen: Kunstharz entspricht US FDA 21 CFR, USP Klasse VI.