Klebebänder für Hafttest
Lieferant: Industrial Physics
SP3007 SP3025 SP3020 SP3010
SIMESP3007EA 30 CHF
SIMESP3007 SIMESP3025 SIMESP3020 SIMESP3010
Klebebänder für Hafttest
Klebebänder
Dieses Klebeband besteht aus einer 23-Mikron-Polyesterfolie, die als Trägermaterial für verbesserte Feuchtigkeitsbeständigkeit, Gewichts- und Platzersparnis dient. Diese Klebebänder sind ideal, um einen Haftungstest per Gitterschnitt durchzuführen.
  • Hervorragende Durchschlagsfestigkeit
  • Beständig gegen Lösungsmittel, Freon und Transformatorenöle
  • Gute Ablösefestigkeit zur Prüfung von Farben und Lacken
  • Temperaturbeständig bis 130 °C und in Wärmeklasse B eingestuft
Verschiedene Längen stehen zur Verfügung.
Farbe: Transparent
Zertifizierungen: Konform mit ISO 2409:2003 oder EN ISO 2409:1999.