pH-/mV-/°C-Messgeräte, tragbar, FiveGo™ F2
Lieferant: Mettler - Toledo
30266946 30266889 30266882 30266881
662-2007EA 400 CHF
662-2007 662-2008 662-2009 662-2010
pH-/mV-/°C-Messgeräte, tragbar, FiveGo™ F2
Elektrochemische Messgeräte pH- und Multi-Parameter-Messgeräte
Diese tragbaren Messgeräte bieten qualitativ hochwertige pH/mV-Messungen mit einem einzigen Tastendruck. Das robuste und wasserdichte Design macht die FiveGo Instrumente zum idealen Begleiter für zuverlässige Messungen auch in anspruchsvollen Umgebungen. Ideal für mobile Anwendungen im Labor, an der Fertigungslinie oder im Freien.
  • Großes, klar strukturiertes Display, intuitive Anordnung der Tasten und einfache Menüführung
  • Ergonomisches Design für komfortables Arbeiten
  • Klappbarer Standfuß ermöglicht eine optimale Betrachtung bei Platzierung auf dem
More Product Information
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Modell F2
Environmentally Preferable
pH - Bereich 0,00 - 14,00
pH - Auflösung 0,01
pH - Genauigkeit ±0,01
pH - Kalibrierung 3 points (4 pre-defined buffer groups)
mV - Bereich ±1999
mV - Auflösung 1
mV - Genauigkeit ±1
Temperaturbereich 0...+100 °C
Temperaturauflösung 0,1 °C
Temperaturgenauigkeit ±0,5 °C
Temperatur - Kompensation ATC & MTC
Display 3,1" segmented LCD
Stromversorgung 4× AAA batteries
Konformität IP 67
Kapazität Datenprotokollierung 200 measurements
Anschlüsse BNC, Cinch, NTC 30 kΩ
B×T×H 188×77×33 mm
Gewicht 0,26 kg