Leitfähigkeitsmessgeräte, Tischmodelle, FiveEasy™ F30/FiveEasy™ Plus FP30
Lieferant: Mettler - Toledo
30266942 30266943 30266944 30266945
663-0295EA 1300 CHF
663-0295 663-0296 663-0297 663-0298
Leitfähigkeitsmessgeräte, Tischmodelle, FiveEasy™ F30/FiveEasy™ Plus FP30
Elektrochemische Messgeräte Leitfähigkeitsmessgeräte
Diese Tischgeräte ermöglichen hochwertige Leitfähigkeitsmessungen mit einem einfachen Knopfdruck. Dank ihrer intuitiven Bedienung, ihres schlanken Designs und ihrer einfachen Datenexportfunktionen sind sie leicht einzurichten und zu verwenden. Ideal für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, in der Landwirtschaft, im Umweltbereich, in der Industrie und für Bildungszwecke.
  • Robustes Gehäuse aus ABS und großes, klar strukturiertes Display, das leicht ablesbar ist
  • Kompaktes Design: Erfordert nur wenig Platz im Labor
  • Sensorhalter lässt sich leicht abnehmen und nach der Verwendung auf der Seite des Messgeräts verstauen
  • Akustisches und optisches Endpunkt-Signal
Nur FiveEasy™ Plus (FP30)-Modelle:
- Daten können entweder direkt auf einen Drucker oder einen PC zur Weiterverarbeitung über RS232- oder USB-Anschlüsse exportiert werden
- Speicherkapazität für 200 Messungen
Bestellinformation: F30-Meter (ohne Elektrode) wird mit Bedienungsanleitung (CD), QuickGuide, Konformitätserklärung, Prüfzertifikat und Netzteil geliefert.
F30-Standard Kit wird mit Instrument und Zubehör wie F30-Meter geliefert, plus LE703 Leitfähigkeitssensor und 1413 µs/cm und 12,88 mS/cm Standardbeutel (je zwei Stück).
FP30-Meter (ohne Elektrode) wird mit Bedienungsanleitung (CD), QuickGuide, Konformitätserklärung, Prüfzertifikat und Netzteil geliefert.
FP30-Standard Kit wird mit Instrument und Zubehör wie FP30-Meter geliefert, plus LE703 Leitfähigkeitssensor und 1413 µs/cm und 12,88 mS/cm Standardbeutel (je zwei Stück).