Avantor® ACE® C4, HPLC-Säulen, 10 µm
Lieferant: Avantor
ACE-133-0510EA 0 CHF
ACE-133-0510 ACE-133-0520 ACE-133-0530 ACE-133-1010 ACE-133-1020 ACE-133-1030 ACE-133-1220 ACE-133-1510 ACE-133-1520 ACE-133-1530 ACE-133-2510 ACE-133-2520 ACE-133-2530 ACE-133-7520 ACE-133-7530 ACE-133-3020 ACE-133-3030
Avantor® ACE® C4, HPLC-Säulen, 10 µm
Chromatographiesäulen
Avantor® ACE® C4-Säulen bieten eine hervorragende Reproduzierbarkeit und Säulenlebensdauer. Diese kapillaren bis präparativen Edelstahlsäulen sind in einer Vielzahl von Partikelgrößen und -abmessungen erhältlich.
  • Ultrahochreines, basendeaktiviertes Silica mit außergewöhnlicher Reproduzierbarkeit
  • Ideal für eine Vielzahl von Analyten mit unterschiedlicher Hydrophobie
  • Große Auswahl an Partikelgrößen (3 und 10 µm) und komplementären Phasen
  • Methodenvalidierungs-Kits enthalten drei verschiedene Chargen derselben Phase – auf Anfrage erhältlich
Diese Säulen sind für ein breites Spektrum chromatographischer Anwendungen konzipiert und bieten eine hervorragende Leistung bei sauren, basischen und neutralen Molekülen.