Avantor® ACE® Excel® C8, HPLC/UHPLC-Säulen, Analytisch, 5 µm
Lieferant: Avantor
EXL-122-1046UEA 827 CHF
EXL-122-1046U EXL-122-1246U EXL-122-1546U EXL-122-0202U EXL-122-0246U EXL-122-2502U EXL-122-2546U EXL-122-0502U EXL-122-0503U
Avantor® ACE® Excel® C8, HPLC/UHPLC-Säulen, Analytisch, 5 µm
Chromatographiesäulen
Diese ultra-inerten Avantor® ACE® Excel® C8 Säulen bieten eine hervorragende Reproduzierbarkeit und Säulenlebensdauer. Diese kapillaren bis präparativen Edelstahlsäulen sind in einer Vielzahl von Partikelgrößen und -abmessungen erhältlich.
  • Ultra hochreine, basendeaktivierte Silica mit außergewöhnlicher Reproduzierbarkeit
  • Ideal für eine Vielzahl von Analyten mit unterschiedlicher Hydrophobie
  • Große Auswahl an Partikelgrößen (2 bis 5 µm) und komplementären Phasen
  • Kann als allgemeine Ausgangspunktsäule verwendet werden
  • Methodenvalidierungs-Kits enthalten drei verschiedene Chargen derselben Phase – auf Anfrage erhältlich
Diese Säulen sind für ein breites Spektrum chromatographischer Anwendungen konzipiert und bieten eine hervorragende Leistung bei sauren, basischen und neutralen Molekülen.