Avantor® ACE® C8-300, HPLC-Säulen, 10 µm
Lieferant: Avantor
ACE-232-0510EA 0 CHF
ACE-232-0510 ACE-232-0520 ACE-232-1010 ACE-232-1020 ACE-232-1220 ACE-232-1510 ACE-232-1520 ACE-232-2510 ACE-232-2520 ACE-232-7520 ACE-232-0110GD ACE-232-7530
Avantor® ACE® C8-300, HPLC-Säulen, 10 µm
Chromatographiesäulen
Avantor® ACE® C8-300-Säulen bieten eine hervorragende Reproduzierbarkeit und Säulenlebensdauer. Diese kapillaren bis präparativen Edelstahlsäulen sind in einer Vielzahl von Partikelgrößen und -abmessungen erhältlich.
  • Ultrahochreines, basendeaktiviertes Silica mit außergewöhnlicher Reproduzierbarkeit
  • Ideal für eine Vielzahl von Analyten mit unterschiedlicher Hydrophobie
  • Große Auswahl an Partikelgrößen (3, 5 und 10 µm) und komplementären Phasen
  • Entwickelt für Peptid- und Proteintrennungen
  • Methodenvalidierungs-Kits enthalten drei verschiedene Chargen