Avantor® ACE® C18-300, HPLC-Säulen, 5 µm
Lieferant: Avantor
ACE-221-0501EA 797 CHF
ACE-221-0501 ACE-221-1501 ACE-221-0301
Avantor® ACE® C18-300, HPLC-Säulen, 5 µm
Chromatographiesäulen
Avantor® ACE® C18-300-Säulen bieten eine hervorragende Reproduzierbarkeit und Säulenlebensdauer. Diese kapillaren bis präparativen Edelstahlsäulen sind in einer Vielzahl von Partikelgrößen und -abmessungen erhältlich. Diese Säulen sind für ein breites Spektrum chromatographischer Anwendungen konzipiert und bieten eine hervorragende Leistung bei sauren, basischen und neutralen Molekülen. Diese Säulen bieten selbst bei extrem geringen Mengen an Zusatzstoffen wie TFA eine hervorragende Peakform und eignen sich somit ideal für LC/MS-Anwendungen.
  • Entwickelt für Peptid- und Proteintrennungen