Acid green 1 Indikator (C.I. 10020), Millipore®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.01306.0025EA 121 CHF
1.01306.0025
Acid green 1 Indikator (C.I. 10020), Millipore®
Acid green 1
Formel: C₃₀H₁₈FeN₃O₁₅S₃
MW: 878,45 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003886
CAS-Nummer: 19381-50-1
EINECS: 243-010-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 160 g/l (20 °C)
Molar Mass 878.46 g/mol
Bulk Density 620 kg/m3
pH 9.3 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Bulk density 620 kg/m3
Solubility 160 g/l
Storage temperature +5...+30 °C