NMR-Probenröhrchen, dünnwandig, PRECISION, 5 mm AD, SP Wilmad-LabGlass
Lieferant: SP Industries
507-PP-8QTZ-5 507-PP-7QTZ-5 528-PP-7QTZ-5 528-PP-8QTZ-5 535-PP-7QTZ-5 535-PP-8QTZ-5
WILM507-PP-8QTZ-5EA 575 CHF
WILM507-PP-8QTZ-5 WILM507-PP-7QTZ-5 WILM528-PP-7QTZ-5 WILM528-PP-8QTZ-5 WILM535-PP-7QTZ-5 WILM535-PP-8QTZ-5
NMR-Probenröhrchen, dünnwandig, PRECISION, 5 mm AD, SP Wilmad-LabGlass
Röhrchen NMR-Röhrchen
Quarz (natürlicher Quarz).
  • Besitzt eine niedrige Bor-Dichte von unter 0,1 ppm, was einen klaren Hintergrund in Bor-11 NMR-Studien gewährleistet
  • 2× geringere Dielektrizitätskonstante als Borosilikatglas trägt zur Verbesserung der Qualität bei
  • Nicht für EPR-Studien empfohlen
  • Kappen werden nicht für den Gebrauch mit Proben, die in Chloroform-d oder Aceton-d6 gelöst sind, empfohlen
Extrem geringe Wärmeausdehnung und hohe Zugfestigkeit. Diese Eigenschaften machen Quarzröhrchen 14-mal robuster während des Kühl-/Heizprozesses als entsprechende Precision Glasröhrchen. Das natürlich vorkommende Quarz hält oberhalb von 265 nm1,2 einen Transmissionsgrad von mehr als 85% aufrecht (10 mm Dicke, unter Berücksichtigung des Reflektionsverlusts), weshalb Quarzröhrchen bevorzugt für photochemische Studien verwendet werden.