Avantor® ACE® CN, HPLC-Säulen, 3 µm
Lieferant: Avantor
ACE-114-0502EA 0 CHF
ACE-114-0502 ACE-114-0546 ACE-114-1003 ACE-114-1046 ACE-114-1502 ACE-114-1503 ACE-114-1504 ACE-114-1546 ACE-114-7546 ACE-114-0102GD ACE-114-0103GD
Avantor® ACE® CN, HPLC-Säulen, 3 µm
Chromatographiesäulen
Avantor® ACE® CN-Säulen bieten eine hervorragende Reproduzierbarkeit und Säulenlebensdauer.
  • Ultrahochreines, basendeaktiviertes Silica mit außergewöhnlicher Reproduzierbarkeit
  • Kann sowohl unter Umkehrphasen- als auch unter Normalphasenbedingungen verwendet werden
  • Kapillare bis präparative Dimensionen
  • Große Auswahl an Partikelgrößen (2 µm bis 10 µm) und komplementären Phasen
  • Nützlich für die Trennung polarer Analyten und Verbindungen mit Doppel- und Dreifachbindungen
  • Methodenvalidierungs-Kits enthalten drei verschiedene Chargen derselben Phase – auf Anfrage
More Product Information
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable
Kohlenstoffbelastung 5,5%
Endcapped Ja
Max. Druck 276 bar
pH-Bereich 2 - 7
Surface area 300 m²/g
USP-Code L10