Avantor® ACE® Excel® CN-ES, HPLC/UHPLC-Säulen, Analytisch, 5 µm
Lieferant: Avantor
EXL-1213-1002UEA 880 CHF
EXL-1213-1002U EXL-1213-1003U EXL-1213-1046U EXL-1213-1502U EXL-1213-1503U EXL-1213-1546U EXL-1213-2502U EXL-1213-2503U EXL-1213-2546U EXL-1213-0502U EXL-1213-0503U EXL-1213-0546U HICHACE12130102GD HICHACE12130103GD
Avantor® ACE® Excel® CN-ES, HPLC/UHPLC-Säulen, Analytisch, 5 µm
Chromatographiesäulen
Avantor® ACE® CN-ES kombiniert CN-Polarselektivität mit erhöhter Hydrophobie, sodass die Vorteile beider Wechselwirkungen voll ausgenutzt werden können. Ein erweiterter Alkylketten-Spacer zwischen der Kieselgeloberfläche und der Cyano-Gruppe sorgt für zusätzliche Phasenstabilität und erhöhte Säulenlebensdauer. ACE® CN-ES ist sowohl für Umkehrphasen- als auch für Normalphasentrennungen geeignet.
  • Ultrahochreines, basendeaktiviertes Silica mit außergewöhnlicher Reproduzierbarkeit
  • Mit hydrophober plus polarer CN-Selektivität, besonders nützlich für polare Moleküle
  • Große Auswahl an Partikelgrößen (1,7 bis 10 µm) und komplementären Phasen
  • Methodenvalidierungs-Kits enthalten drei verschiedene Chargen derselben Phase µm– auf Anfrage erhältlich
Diese Edelstahlsäulen sind in einer Vielzahl von Abmessungen erhältlich, von Kapillar- bis hin zu präparativen Säulen für HPLC- und UHPLC-Trennungen.