Avantor® ACE® Excel® C18-Amid, HPLC/UHPLC-Säulen, Analytisch, 1,7 µm
Lieferant: Avantor
EXL-1712-7502UEA 1080 CHF
EXL-1712-7502U EXL-1712-1003U EXL-1712-1002U EXL-1712-0503U EXL-1712-0502U EXL-1712-0302U EXL-1712-0202U ACE-1P12-GD2U EXL-1712-D1002
Avantor® ACE® Excel® C18-Amid, HPLC/UHPLC-Säulen, Analytisch, 1,7 µm
Chromatographiesäulen
Avantor® ACE® Excel® C18-Amid ist eine einzigartig gestaltete stationäre Phase, die eine verbesserte Retention polarer Verbindungen, eine verbesserte phenolische Auflösung und eine alternative Selektivität zu C18-gebundenen Säulen bietet. Diese kapillaren bis präparativen Edelstahlsäulen sind in einer Vielzahl von Partikelgrößen und -abmessungen erhältlich.
  • Ultra hochreine, basendeaktivierte Silica mit außergewöhnlicher Reproduzierbarkeit
  • Ideal für eine Vielzahl von Analyten mit unterschiedlicher Hydrophobie
  • Große Auswahl an Partikelgrößen (1,7 bis 5 µm) und komplementären Phasen
  • Geringes Bluten für UV und LC/MS-Kompatibilität
  • C18 hydrophob plus Amid-Wechselwirkungen, kompatibel mit 100 % wässrigem Zustand
  • Methodenvalidierungs-Kits enthalten drei verschiedene Chargen derselben Phase - auf Anfrage erhältlich
Das spezielle Design des Avantor® ACE® C18-Amid Liganden umfasst einen erweiterten Alkylketten-Spacer zwischen der Silicaoberfläche und der Amid-Polargruppe, was eine zusätzliche Phasenstabilität verleiht.