Avantor® ACE® Excel® C18-PFP, HPLC/UHPLC-Säulen, Analytisch, 1,7 µm
Lieferant: VWR
Avantor® ACE® Excel®
EXL-1710-1003UEA 1140 CHF
EXL-1710-1003U EXL-1710-3502U EXL-1710-0503U EXL-1710-0502U EXL-1710-7502U EXL-1710-0202U EXL-1710-7503U EXL-1710-0302U EXL-1710-0303U EXL-1710-D1002 ACE-1P10-GD2U EXL-1710-D7502 EXL-1710-1002U EXL-1710-D0502
Avantor® ACE® Excel® C18-PFP, HPLC/UHPLC-Säulen, Analytisch, 1,7 µm
Chromatographiesäulen
Die Avantor® ACE® Excel® C18-PFP-Phase nutzt einen speziell entwickelten Liganden, der eine C18-Kette mit integrierter PFP-Funktionalität kombiniert. Dies führt zu einer Phase, die die hydrophoben, stabilen und geringen Ausblutungseigenschaften führender C18-Phasen beibehält und dennoch die vielfältigen Retentionsmechanismen einer PFP-Phase bietet.
  • Ultra hochreine, basendeaktivierte Silica mit außergewöhnlicher Reproduzierbarkeit
  • Ideal für eine Vielzahl von Analyten mit unterschiedlicher Hydrophobie
  • Große Auswahl an Partikelgrößen (1,7 bis 5 µm) und komplementären Phasen
  • Auch nützlich für Analyten mit π-Bindung oder Elektronen- oder Protonendonatorgruppen
  • Äußerst geringes Bluten, um LC/MS-Kompatibilität zu gewährleisten
  • Methodenvalidierungs-Kits enthalten drei verschiedene Chargen derselben Phase – auf Anfrage erhältlich
Aufgrund seiner integrierten Pentafluorphenyl-Funktionalität wird Avantor® ACE® C18-PFP auch für Trennungen empfohlen, die halogenierte aromatische Verbindungen, Regioisomere und solche Analyten mit unterschiedlichen Formbeschränkungen umfassen.
Diese Säulen werden aus Edelstahl hergestellt.