Avantor® ACE® UltraCore SuperPhenylHexyl, HPLC/UHPLC-Säulen, 5 µm
Lieferant: Avantor
CORE-5B-2546UEA 1330 CHF
CORE-5B-2546U CORE-5B-2503U CORE-5B-2502U CORE-5B-1546U CORE-5B-1503U CORE-5B-1502U CORE-5B-1046U CORE-5B-1003U CORE-5B-1002U CORE-5B-0546U CORE-5B-0503U CORE-5B-0502U
Avantor® ACE® UltraCore SuperPhenylHexyl, HPLC/UHPLC-Säulen, 5 µm
Chromatographiesäulen
Avantor® ACE® UltraCore SuperPhenylHexyl-Partikelsäulen mit festem Kern (Kernschale) sind ideal für anspruchsvolle MS-Arbeiten und bieten eine verbesserte MS-Signalintensität und maximale MS-Reaktion. Diese Edelstahlsäulen kombinieren hocheffiziente Trennungen mit niedrigem Säulengegendruck. Die Encapsulated Bonding Technology (EBT™) erhöht die Ligandenbedeckung der Silica-Oberfläche erheblich und eliminiert effektiv den Einfluss ungebundener Silanolgruppen auf Trennungen. Diese höhere Ligandenabdeckung führt zu einer verbesserten Inertheit, chromatographischen Leistung und Stabilität.
  • Hervorragende Peakform und Phasenstabilität mit erweitertem pH
  • Komplementäre Selektivität gegenüber C18
  • Hochinert, extrem geringes Ausbluten, konzipiert für die Verwendung mit LC/MS-kompatiblen Puffern
  • In Partikelgrößen von 2,5 und 5 µm erhältlich und Mikrobohrung bis hin zu analytischen Abmessungen
Maximal empfohlener pH: 1,5 bis 11,0
Max. Druck: 400 bar für Microbore-Säulen, 1000 bar für analytische Säulen