Avantor® ACE® C18-Amid, HPLC/UHPLC-Säulen, 10 µm
Lieferant: Avantor
ACE-1312-0510EA 0 CHF
ACE-1312-0510 ACE-1312-0520 ACE-1312-0530 ACE-1312-1010 ACE-1312-1020 ACE-1312-1030 ACE-1312-1220 ACE-1312-1510 ACE-1312-1520 ACE-1312-1530 ACE-1312-2510 ACE-1312-2520 ACE-1312-2530 ACE-1312-7520 ACE-1312-7530 ACE-1312-3030
Avantor® ACE® C18-Amid, HPLC/UHPLC-Säulen, 10 µm
Chromatographiesäulen
Avantor® ACE® C18-Amid ist eine einzigartig gestaltete stationäre Phase, die eine verbesserte Retention polarer Verbindungen, eine verbesserte phenolische Auflösung und eine alternative Selektivität zu C18-gebundenen Säulen bietet. Diese kapillaren bis präparativen Edelstahlsäulen sind in einer Vielzahl von Partikelgrößen und -abmessungen erhältlich.
  • Ultrahochreine, basendeaktivierte Silica mit außergewöhnlicher Reproduzierbarkeit
  • Ideal für eine Vielzahl von Analyten mit unterschiedlicher Hydrophobie
  • Große Auswahl an Partikelgrößen (2,0 bis 10 µm) und