Salzbrücken
Lieferant: Hach
B40A520 B40A610 B40A550
HACHB40A520EA 112 CHF
HACHB40A520 HACHB40A610 HACHB40A550
Salzbrücken
Röhrchen Reagenzgläser- und Probenröhrchen
Während der Messung verhindert die Salzbrücken-Verbindung (auch als Schutzrohr für die Flüssigkeitsverbindung bezeichnet) die Verunreinigung der Referenzelektrode durch das Medium und umgekehrt. Die Salzbrücken-Verbindung besteht aus einem Glasrohr mit einer keramischen Flüssigkeitsverbindung.
Zertifizierungen:
Bitte beachten