Avantor® ACE® C18-300, HPLC-Säulen, 5 µm
Lieferant: Avantor
ACE-221-0502EA 797 CHF
ACE-221-0502 ACE-221-0503 ACE-221-0510 ACE-221-0520 ACE-221-0546 ACE-221-1002 ACE-221-1003 ACE-221-1008 ACE-221-1010 ACE-221-1020 ACE-221-1046 ACE-221-1202 ACE-221-1220 ACE-221-1502 ACE-221-1503 ACE-221-1504 ACE-221-1510 ACE-221-1520 ACE-221-1546 ACE-221-2502 ACE-221-2503 ACE-221-2504 ACE-221-2510 ACE-221-2520 ACE-221-2546 ACE-221-7502 ACE-221-7520 ACE-221-7546 ACE-221-0102GD ACE-221-0103GD ACE-221-0110GD ACE-221-3046
Avantor® ACE® C18-300, HPLC-Säulen, 5 µm
Chromatographiesäulen
Avantor® ACE® C18-300-Säulen bieten eine hervorragende Reproduzierbarkeit und Säulenlebensdauer. Diese kapillaren bis präparativen Edelstahlsäulen sind in einer Vielzahl von Partikelgrößen und -abmessungen erhältlich. Diese Säulen sind für ein breites Spektrum chromatographischer Anwendungen konzipiert und bieten eine hervorragende Leistung bei sauren, basischen und neutralen Molekülen.
  • Entwickelt für Peptid- und Proteintrennungen
  • Ultrahochreines, basendeaktiviertes Silica mit außergewöhnlicher Reproduzierbarkeit
  • Ideal für eine Vielzahl von Analyten mit unterschiedlicher Hydrophobie
  • Große Auswahl an Partikelgrößen (3, 5 und 10 µm) und komplementären Phasen
  • Methodenvalidierungs-Kits enthalten drei verschiedene Chargen derselben Phase – auf Anfrage erhältlich
Diese Säulen bieten selbst bei extrem geringen Mengen an Zusatzstoffen wie TFA eine hervorragende Peakform und eignen sich somit ideal für LC/MS-Anwendungen.