VWR® EML 200 Test Sieve Shakers
Lieferant: HAVER & BOECKER
510-2044EA 2830 CHF
510-2044 510-2045 510-2047 510-2048 510-2038 510-2039 510-2050 510-2051 510-2041 510-2042 HAVE209882223 HAVE209882230 HAVE209882117 HAVE209882056 HAVE209882247
VWR® EML 200 Test Sieve Shakers
Schüttler Siebmaschinen
Die EML 200 Serie bietet unterschiedliche Gerätetypen. Alle Modelle eignen sich für Siebe von 50 bis 203 mm Ø, eine maximale Belastung pro Probe/Charge von 3 kg und verfügen über ein Gehäuse aus Aluminium-Druckguss sowie ein verbessertes Spannsystem.
  • Digitaler Timer: 0 bis 99 Minuten oder Dauerbetrieb
  • Alle Schüttler sind mit einer Abdeckung aus Schauglas ausgestattet, so können die Proben während des Siebens beobachtet werden
EML 200 Pure Einheiten eignen sich ideal für Standardanalysen:
Mit zwei vorgegebenen geregelten Amplituden zur Auswahl: Fein und grob
Betrieb in festgelegten Intervallen von 10 Sekunden
Classic 'eco' Spannsystem
Die EML 200 Premium Einheiten eignen sich für Nutzer, die präzise und reproduzierbare Siebanalysen benötigen:
Besonders leiser elektromagnetischer Antrieb
Frei wählbare Amplituden bis 3 mm
Extra großes Display mit einfacher und logischer Bedienung
Während des Siebens wird die verbleibende Siebzeit auf dem Display angezeigt
Bis zu 49 verschiedene Siebeprogramme können gespeichert werden
Option für Classic oder HAVER TwinNut Schnellspannsystem
EML 200 Premium Remote Modelle sind auch für Nasssiebung geeignet; die Merkmale entsprechen denen der Premiumgeräte.
Integrierte Vollkegeldüse
Separater Controller, der an der Wand montiert werden kann
Bestellinformation: Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204 und IQ/OQ-Dokumentation sind als optionales Zubehör für alle Modelle erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihr Avantor-Vertriebszentrum.