Avantor® ACE® C18-300, HPLC-Säulen, 3 µm
Lieferant: Avantor
ACE-211-0302EA 797 CHF
ACE-211-0302 ACE-211-0501 ACE-211-0502 ACE-211-0503 ACE-211-0546 ACE-211-1002 ACE-211-1003 ACE-211-1004 ACE-211-1046 ACE-211-1204 ACE-211-1502 ACE-211-1503 ACE-211-1504 ACE-211-1546 ACE-211-7503 ACE-211-0102GD ACE-211-0103GD ACE-211-10003 ACE-211-10005 ACE-211-15003 ACE-211-05003 ACE-211-05005 ACE2111000075 ACE-211-2546 ACE-211-2502
Avantor® ACE® C18-300, HPLC-Säulen, 3 µm
Chromatographiesäulen
Avantor® ACE® C18-300-Säulen bieten eine hervorragende Reproduzierbarkeit und Säulenlebensdauer. Diese kapillaren bis präparativen Edelstahlsäulen sind in einer Vielzahl von Partikelgrößen und -abmessungen erhältlich. Diese Säulen sind für ein breites Spektrum chromatographischer Anwendungen konzipiert und bieten eine hervorragende Leistung bei sauren, basischen und neutralen Molekülen.
  • Entwickelt für Peptid- und Proteintrennungen
  • Ultrahochreines, basendeaktiviertes Silica mit außergewöhnlicher Reproduzierbarkeit
  • Ideal für eine Vielzahl von Analyten mit unterschiedlicher Hydrophobie
  • Große Auswahl an Partikelgrößen (3, 5 und 10 µm) und komplementären Phasen
  • Methodenvalidierungs-Kits enthalten drei verschiedene Chargen derselben Phase – auf Anfrage erhältlich
Diese Säulen bieten selbst bei extrem geringen Mengen an Zusatzstoffen wie TFA eine hervorragende Peakform und eignen sich somit ideal für LC/MS-Anwendungen.