Temperiermantel für Auslaufbecher
Lieferant: Industrial Physics
VF2067 VF2068
769-1131EA 666 CHF
769-1131 SIMEVF2068
Temperiermantel für Auslaufbecher
Regler Temperaturregler
Der Temperiermantel für Auslaufbecher ist ein Doppelmantelgehäuse aus eloxiertem Aluminium mit integrierter Libelle, um den Auslaufbecher mit temperierten Flüssigkeiten auf die erforderliche Temperatur zu bringen.
  • Verstellbare Füße für einfache Nivellierung
  • Integrierte Libelle, um den Temperiermantel genau horizontal auszurichten
  • Glasplatte verhindert Nachtropfen vor Messung
  • Schnellkupplungen im 90°-Winkel
  • Titanium-eloxiertes Aluminium
Lieferumfang: Wird mit Mantel mit integrierter Libelle, Glasplatte und Schlauchverbindung geliefert.