Luftkeimsammler, MAS-100 VF®
Lieferant: Merck
1.17103.0001EA 9020 CHF
1.17103.0001
Luftkeimsammler, MAS-100 VF®
Probenehmer Luftkeimsammler
Der MAS-100 VF® verwendet Standardpetrischalen zur Überwachung der Qualität Ihrer Umgebung. Seine elektronische Geschwindigkeitskontrolle hält eine akkurate Flussrate aufrecht. Durch den Griff kann der Sammler auf einem optionalem Stativ montiert werden, wodurch Tests in verschiedenen Winkeln bei feststehenden Anwendungen durchgeführt werden können. Der perforierte Deckel ist der gleiche wie bei den standardmäßigen MAS-100® Sammlern.
  • Programmierbare Startverzögerung und gewünschte Volumina sind vor dem Beginn der Probennahme individuell einstellbar
  • Beleuchtetes Grafik-Display mit menügeführter Navigation, die mit direkten Auswahltasten und Auf- und Abwärtspfeilen bedient werden kann
  • Vollautomatischer Kalibrierzyklus mit automatischer Kalibrierzertifikaterstellung, sowie digitalem Anemometer DA-100 NT® und PC
  • Hochmoderner Massendurchflusssensor für einen konstanten Luftstrom
  • Autoklavierbarer Probennahmekopf zur Vermeidung jeglicher Kontamination
Speziell für zu kontrollierende Umgebungen entwickelt. Regulatorische Bedingungen erfordern eine Luftüberwachung in Produktionseinrichtungen, da sich mikrobielle Kontaminationen auf die Qualität auswirken und die Haltbarkeit des Produkts verringern können.
Zertifizierungen: ISO 14698 - 1/2