VWR®, Hahn für VWR® Collection Ballonflaschen
Lieferant: VWR
VWR®
216-1745EA 24 CHF
216-1745
VWR®, Hahn für VWR® Collection Ballonflaschen
Hähne
PP, weiß/violett
Packung mit Hahn, Adapter für Schlauchanschluss und Stopfen für lange Lagerung. Der Hahn ist so konzipiert, dass er fest von Hand montiert werden kann und folglich keine Werkzeuge für die Montage erfordert. Autoklavierbar.
Harz erfüllt US FDA 21 CFR, USP Klasse VI