Chemikalienbeständige ESD-Handschuhe, uvex rubiflex NB35A
Lieferant: UVEX
60954/06 60954/09 60954/10 60954/11 60954/07 60954/08
112-4398EA 237 CHF
112-4398 112-4410 112-4411 112-4412 UVEX60954/07 UVEX60954/08
Chemikalienbeständige ESD-Handschuhe, uvex rubiflex NB35A
Handschuhe
Diese extrem leichten und flexiblen Chemikalienschutzhandschuhe verfügen über ein Baumwoll-Interlock/Karbon-Futter und eine vollständige Nitrilbutadienlatex(NBR)-Beschichtung.
  • Gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien
  • Gute mechanische Eigenschaften
  • Antistatisch gemäß EN 16350
  • Hohe Wasserdampfaufnahme durch das Baumwollfutter
  • Hohe Flexibilität, leicht
  • Durchgangswiderstand von <10⁸ Ohm
Ideal für den Einsatz in Umgebungen, in denen ESD- und Chemikalienschutz erforderlich ist, z. B. in Lackierereien, der chemischen Industrie und der Automobilindustrie. Auch geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.
Zertifizierungen: EN 16350, EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPT), EN 388:2016 (2111X)
OEKO-Tex® Standard 100