Schnittschutzhandschuhe, HyFlex® 11-735
Lieferant: Ansell
11-735/6 11-735/7 11-735/9 11-735/8 11-735/11 11-735/10
112-4583EA 219 CHF
112-4583 112-4584 112-4586 112-4585 112-4582 112-4581
Schnittschutzhandschuhe, HyFlex® 11-735
Handschuhe
Dieser plattierte Nahtlosträger mit INTERCEPT™-Technikgarn und PU-Innenhand- und Fingerbeschichtung bietet ein Höchstmaß an Schnittschutz.
  • INTERCEPT™-Garn bietet hervorragenden Schnittschutz, erhöhten Komfort und ausgezeichnete Fingerbeweglichkeit
  • Innenhandbeschichtung verstärkt die Griffsicherheit und verlängert die Einsatzdauer des Handschuhs in rauen Arbeitsbereichen; atmungsaktiver Handrücken
  • Silikonfreie PU-Beschichtung ist prozessfreundlicher beim Lackieren von Metallteilen
  • Graue Beschichtung verbirgt Verunreinigungen in schmutzbelasteten Arbeitsbereichen
Ideal für die Montage von Metallteilen, Komponenten und weißer Ware, allgemeine Wartungsarbeiten und Metallherstellung.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (4X43C), Kat. II