Avantor® ACE® C18-300, HPLC-Säulen, 10 µm
Lieferant: Avantor
ACE-231-0510EA 1010 CHF
ACE-231-0510 ACE-231-0520 ACE-231-0546 ACE-231-1010 ACE-231-1020 ACE-231-1220 ACE-231-1510 ACE-231-1520 ACE-231-1546 ACE-231-2510 ACE-231-2520 ACE-231-2546 ACE-231-7520 ACE-231-0103GD ACE-231-0110GD ACE-231-7530 ACETACE-231-1004
Avantor® ACE® C18-300, HPLC-Säulen, 10 µm
Chromatographiesäulen
Avantor® ACE® C18-300-Säulen bieten eine hervorragende Reproduzierbarkeit und Säulenlebensdauer. Diese kapillaren bis präparativen Edelstahlsäulen sind in einer Vielzahl von Partikelgrößen und -abmessungen erhältlich. Diese Säulen sind für ein breites Spektrum chromatographischer Anwendungen konzipiert und bieten eine hervorragende Leistung bei sauren, basischen und neutralen Molekülen.
  • Entwickelt für Peptid- und Proteintrennungen
  • Ultrahochreines, basendeaktiviertes Silica mit außergewöhnlicher Reproduzierbarkeit
  • Ideal für eine Vielzahl von Analyten mit unterschiedlicher Hydrophobie
  • Große Auswahl an Partikelgrößen (3, 5 und 10 µm) und komplementären Phasen
  • Methodenvalidierungs-Kits enthalten drei verschiedene Chargen derselben Phase – auf Anfrage erhältlich
Diese Säulen bieten selbst bei extrem geringen Mengen an Zusatzstoffen wie TFA eine hervorragende Peakform und eignen sich somit ideal für LC/MS-Anwendungen.