Avantor® ACE® Excel® AQ, HPLC/UHPLC-Säulen, Analytisch, 5 µm
Lieferant: Avantor
EXL-126-0346UEA 0 CHF
EXL-126-0346U EXL-126-0502U EXL-126-1002U EXL-126-1046U EXL-126-1502U EXL-126-1546U EXL-126-2502U EXL-126-2546U
Avantor® ACE® Excel® AQ, HPLC/UHPLC-Säulen, Analytisch, 5 µm
Chromatographiesäulen
Avantor® ACE® Excel® AQ-Säulen bieten eine hervorragende Reproduzierbarkeit und Säulenlebensdauer. Diese kapillaren bis präparativen Edelstahlsäulen sind in einer Vielzahl von Partikelgrößen und -abmessungen erhältlich.
  • Ultrahochreines, basendeaktiviertes Silica mit außergewöhnlicher Reproduzierbarkeit
  • Hält polarere Verbindungen in 100% wässriger mobiler Phase zurück
  • Einzigartige C18-gebundene Phase mit integrierter polarer Funktionalität
  • Aufgrund seiner schnellen Wiederherstellungseigenschaften und Beständigkeit gegen Retentionsverlust ideal für den Einsatz bei schnellen Gradienten
  • Große Auswahl an Partikelgrößen (2 µm bis 5 µm) und komplementären Phasen
  • Methodenvalidierungs-Kits enthalten drei verschiedene Chargen derselben Phase – auf Anfrage erhältlich
Diese Säulen sind für ein breites Spektrum chromatographischer Anwendungen konzipiert und bieten eine hervorragende Leistung bei sauren, basischen und neutralen Molekülen.