Avantor® ACE® AQ, HPLC-Säulen, 3 µm
Lieferant: VWR
Avantor® ACE®
ACE116005005GDEA 208 CHF
ACE116005005GD ACE-116-1503 ACE-116-1504 ACE-116-15001 ACE-116-15003 ACE-116-25005 ACE-116-1002 ACE-116-1046 ACE-116-1003 ACE-116-1001 ACE-116-75005 ACE-116-1501 ACE-116-1204 ACE-116-7502 ACE-116-1546 ACE-116-15005S ACE-116-1502 ACE-116-1004 ACE-116-1202 ACE-116-3502 ACE-116-7503 ACE-116-1203 ACE-116-15005 ACE-116-005003GD ACE-116-03005S ACE1161000075 ACE-116-0504 ACE-116-0102GD ACE-116-0101GD ACE-116-0546 ACE-116-0502 ACE-116-2504 ACE-116-0103GD ACE-116-0503 ACE-116-12005S ACE-116-03005 ACE-116-1500075 ACE-116-0302 ACE-116-0501 ACE-116-0202 ACE-116-0301 ACE-116-10005 ACE-116-12005 ACE-116-05005 ACE-116-10005S ACE-116-35005 ACE-116-75005S ACE-116-05005S
Avantor® ACE® AQ, HPLC-Säulen, 3 µm
Chromatographiesäulen
Avantor® ACE® AQ-Säulen bieten eine hervorragende Reproduzierbarkeit und Säulenlebensdauer. Diese kapillaren bis präparativen Edelstahlsäulen sind in einer Vielzahl von Partikelgrößen und -abmessungen erhältlich.
  • Ultrahochreines, basendeaktiviertes Silica mit außergewöhnlicher Reproduzierbarkeit
  • Hält polarere Verbindungen in 100% wässriger mobiler Phase zurück
  • Einzigartige C18-gebundene Phase mit integrierter polarer Funktionalität
  • Aufgrund seiner schnellen Wiederherstellungseigenschaften und Beständigkeit gegen Retentionsverlust ideal für den Einsatz bei schnellen Gradienten
  • Große Auswahl an Partikelgrößen (3 bis 10 µm) und komplementären Phasen
  • Methodenvalidierungs-Kits enthalten drei verschiedene Chargen derselben Phase – auf Anfrage erhältlich
Diese Säulen sind für ein breites Spektrum chromatographischer Anwendungen konzipiert und bieten eine hervorragende Leistung bei sauren, basischen und neutralen Molekülen.