Avantor® ACE® Excel® Phenyl, HPLC/UHPLC-Säulen, Analytisch, 3 µm
Lieferant: Avantor
EXL-115-1003UEA 1010 CHF
EXL-115-1003U EXL-115-1046U EXL-115-1503U EXL-115-1546U EXL-115-2546U EXL-115-0302U EXL-115-3502U EXL-115-0502U EXL-115-0503U EXL-115-7546U
Avantor® ACE® Excel® Phenyl, HPLC/UHPLC-Säulen, Analytisch, 3 µm
Chromatographiesäulen
Avantor® ACE® Excel® Phenyl-Säulen bieten eine hervorragende Reproduzierbarkeit und Säulenlebensdauer. Diese kapillaren bis präparativen Edelstahlsäulen sind in einer Vielzahl von Partikelgrößen und -abmessungen erhältlich.
  • Ultra hochreine, basendeaktivierte Silica mit außergewöhnlicher Reproduzierbarkeit
  • Bietet starke π-π-Wechselwirkungen
  • Ideal für Analyten mit π-Bonding, elektronenziehenden oder delokalisierten Gruppen
  • Große Auswahl an Partikelgrößen (2 µm, 3 µm und 5 µm) und komplementären Phasen verfügbar
  • Methodenvalidierungs-Kits enthalten drei verschiedene Chargen derselben Phase – auf Anfrage erhältlich
Diese Säulen sind für ein breites Spektrum chromatographischer Anwendungen konzipiert und bieten eine hervorragende Leistung bei sauren, basischen und neutralen Molekülen.