Gasprüfröhrchen für Dieselkraftstoff
Lieferant: Dräger
118-0327EA 90 CHF
118-0327
Gasprüfröhrchen für Dieselkraftstoff
Gasrohre
Zur Messung der Momentankonzentrationen von Dieselkraftstoff. Anwendungen umfassen Bestimmung und Messung von Konzentrationsspitzen, Messung der personenbezogenen Exposition im Einatembereich, Erkennung von Leckagen an Rohrleitungen und Gasanlagen, und Untersuchung der Luft in Abwasserkanälen, Schächten und engen Räumen.
Querempfindlichkeit: Verschiedene organische Verbindungen mit wechselnder Empfindlichkeit werden angezeigt. Reaktionsprinzip: Undecan + I₂O5 = I₂
1 Hub entspricht einem Volumen von 100 ±5 ml Gas, welches das Röhrchen passiert.