Avantor® ACE® Phenyl, HPLC-Säulen, 5 µm
Lieferant: VWR
Avantor® ACE®
ACE-125-3010EA 1960 CHF
ACE-125-3010 ACE-125-1504 ACE-125-1503 ACE-125-1546 ACE-125-1502 ACE-125-12005 ACETACE-125-1008E ACE-125-15005S ACE-125-1508 ACE-125-3004 ACE-125-2510 ACE-125-03005 ACE-125-3046 ACE-125-3003 ACE-125-03005S ACE-125-0102GD ACE-125-0508 ACE-125-75005 ACE-125-0503 ACE-125-0546 ACE-125-0502 ACE-125-0302 ACE-125-0346 ACE-125-0504 ACE-125-05005S ACE-125-0110GD ACE-125-30005 ACE-125-10005S ACE-125-1008 ACE-125-10005 ACE-125-05005 ACE-125-7504 ACE-125-1246 ACE-125-1004 ACE-125-1003 ACE-125-1046 ACE-125-1002 ACE-125-0103GD ACE-125-25005S ACE-125-12005S ACETACE-125-1539 ACE-125-15005 ACE-125-35005 ACETACE-125-3039 ACE-125-75005S ACE-125-2502 ACE-125-2546 ACE-125-2504 ACE-125-25005
Avantor® ACE® Phenyl, HPLC-Säulen, 5 µm
Chromatographiesäulen
Diese ultra-inerten Avantor® ACE® C18-HL-Säulen bieten eine hervorragende Reproduzierbarkeit und Säulenlebensdauer. Diese kapillaren bis präparativen Edelstahlsäulen sind in einer Vielzahl von Partikelgrößen und -abmessungen erhältlich.
  • Ultrahochreines, basendeaktiviertes Silica mit außergewöhnlicher Reproduzierbarkeit
  • Bietet starke π-π-Wechselwirkungen
  • Ideal für Analyten mit π-Bonding, elektronenziehenden oder delokalisierten Gruppen
  • Große Auswahl an verfügbar Partikelgrößen (2 µm, 3 µm, 5 µm und 10 µm) und komplementären Phasen
  • Methodenvalidierungs-Kits enthalten drei verschiedene Chargen derselben Phase – auf Anfrage erhältlich
Diese Säulen sind für ein breites Spektrum chromatographischer Anwendungen konzipiert und bieten eine hervorragende Leistung bei sauren, basischen und neutralen Molekülen.