Avantor® ACE® Excel® C18-AR, HPLC/UHPLC-Säulen, Analytisch, 5 µm
Lieferant: Avantor
EXL-129-1002UEA 933 CHF
EXL-129-1002U EXL-129-1003U EXL-129-1046U EXL-129-1502U EXL-129-1503U EXL-129-1546U EXL-129-2502U EXL-129-2503U EXL-129-2546U EXL-129-0303U EXL-129-0502U EXL-129-0503U EXL-129-0546U EXL-129-7546U
Avantor® ACE® Excel® C18-AR, HPLC/UHPLC-Säulen, Analytisch, 5 µm
Chromatographiesäulen
Die Avantor® ACE® Excel® C18-AR-Phase nutzt einen speziell entwickelten Liganden, der eine C18-Kette mit integraler Phenylfunktionalität kombiniert und so die Vorteile von C18- und Phenyleigenschaften in einer einzigen Phase vereint. Dies kann für „standardmäßige“ C18-Säulentrennungen verwendet werden, wird aber zusätzlich für Trennungen empfohlen, bei denen Verbindungen mit aromatischer Funktionalität beteiligt sind.
  • Ultra hochreine, basendeaktivierte Silica mit außergewöhnlicher Reproduzierbarkeit
  • Ideal für eine Vielzahl von Analyten mit