Safety underbench cabinets, type 90, UTS ergo line LD-5, 500 mm depth
Lieferant: DUPERTHAL
29-061159-405 29-061159-005 29-061157-505 29-061157-405 29-061157-005
DUEH29-061159-405EA 3520 CHF
DUEH29-061159-405 DUEH29-061159-005 DUEH29-061157-505 DUEH29-061157-405 DUEH29-061157-005
Safety underbench cabinets, type 90, UTS ergo line LD-5, 500 mm depth
Möbel Lagerschränke
Diese Sicherheitsschränke sind bis zu 90 Min. feuerbeständig. Diese Unterbauschränke sind mit Flügeltüren und Schubfächern für die Lagerung von giftigen Substanzen in Arbeitsplätzen ausgestattet.
  • Easy moving, single-handed operation of the doors and drawers
  • All UTS ergo line models are fitted with a cylinder lock as a standard
  • Two door technologies are available: the classical on or the push-to open wing door technology (the easy moving safety doors are opened by applying a gentle push to the front)
Schubfächer oder Flügeltüren bleiben in jeder Position offen und Behälter können mit beiden Händen platziert und entfernt werden. Die Schubfächer/Türen schließen sich im Brandfall automatisch. Alle UTS Modelle sind standardmäßig mit Türanschlag rechts, optional mit Türanschlag links (auf Anfrage) ausgestattet.
Standard-Potenzialausgleichssattel am Dach des Schrankes zum Anschließen an die Erdung gemäß TRBS 2153, BGR 132 (vermeidet Entzündungsgefahr). Die Innenausstattung ist mit dem Potenzialausgleichssattel leitend verbunden.
Konstanter Bodenabzug durch den mit Schlitzen versehenen Sockel (Höhe 35 mm). Dadurch können schädliche Substanzen oder Dämpfe, die am Boden gesammelt werden, auf sichere Weise mit der Abluft entfernt werden. Der Durchmesser der Verbindung zum Abluftsystem beträgt auf der Rückseite des Schrankes 75 mm. Die Sperrklappen schließen die Belüftung im Brandfall automatisch.
Wing doors and carcass made from sheet steel, powder-coated. Interior fittings made from powder-coated sheet steel. Two pull-out tray, two perforated sheet inserts and classical base 35 mm.
Zertifizierungen: Entspricht TRbF 20 Anhang L. Typtestung gemäß DIN EN 14470-1 und DIN EN 14727 (Labormöbelstandard) von anerkannten Prüfinstituten (TÜV Süd, iB ift Rosenheim) und Klassifizierungstyp 90 gemäß DIN EN 14470-1, GS/CE-Kennzeichen.
Lieferumfang: Delivery is not included, prices available upon request.