Avantor® ACE® C18-AR, HPLC-Säulen, 5 µm
Lieferant: Avantor
ACE-129-3502EA 2810 CHF
ACE-129-3502 ACE-129-7520 ACE-129-7530 ACE-129-7546 ACE-129-0102GD ACE-129-0103GD ACE-129-0110GD ACE-129-0302 ACE-129-0502 ACE-129-0503 ACE-129-0510 ACE-129-0520 ACE-129-0530 ACE-129-0546 ACE-129-1002 ACE-129-1003 ACE-129-1004 ACE-129-1008 ACE-129-1010 ACE-129-1020 ACE-129-1030 ACE-129-1046 ACE-129-1220 ACE-129-1246 ACE-129-1502 ACE-129-1503 ACE-129-1504 ACE-129-1510 ACE-129-1520 ACE-129-1530 ACE-129-1546 ACE-129-2502 ACE-129-2503 ACE-129-2504 ACE-129-2508 ACE-129-2510 ACE-129-2520 ACE-129-2530 ACE-129-2546 ACE-129-3020 ACE-129-3030 ACE-129-3004 ACE-129-25005S ACE-129-0120GD ACE1292546MVK
Avantor® ACE® C18-AR, HPLC-Säulen, 5 µm
Chromatographiesäulen
Die Avantor® ACE® C18-AR-Phase nutzt einen speziell entwickelten Liganden, der eine C18-Kette mit integraler Phenylfunktionalität kombiniert und so die Vorteile von C18- und Phenyleigenschaften in einer einzigen Phase vereint. Dies kann für „standardmäßige“ C18-Säulentrennungen verwendet werden, wird aber zusätzlich für Trennungen empfohlen, bei denen Verbindungen mit aromatischer Funktionalität beteiligt sind.
  • Ultrahochreines, basendeaktiviertes Silica mit außergewöhnlicher Reproduzierbarkeit
  • Ideal für eine Vielzahl von Analyten mit unterschiedlicher Hydrophobie
  • Große Auswahl an Partikelgrößen (2 bis 10 µm) und komplementären Phasen
  • Äußerst geringes Bluten, um LC/MS-Kompatibilität zu gewährleisten
  • Methodenvalidierungs-Kits enthalten drei verschiedene Chargen derselben Phase – auf Anfrage erhältlich
Diese Säulen sind aus Edelstahl.