VWR®, Testsiebe, 300×30 mm
Lieferant: VWR
VWR®
510-2626EA 230 CHF
510-2626 510-2625 510-2628 510-2627 510-2629 510-2596 510-2595 510-2631 510-2598 510-2597 510-2630 510-2633 510-2599 510-2632 510-2635 510-2634 510-2594 510-2593 510-2615 510-2614 510-2617 510-2616 510-2619 510-2618 510-2620 510-2622 510-2621 510-2624 510-2623 510-2648 510-2604 510-2603 510-2647 510-2606 510-2605 510-2608 510-2607 510-2609 510-2611 510-2610 510-2613 510-2612 510-2637 510-2636 510-2639 510-3846 510-2638 510-2640 510-2642 510-2641 510-2600 510-2644 510-2643 510-2602 510-2646 510-2645 510-2601
VWR®, Testsiebe, 300×30 mm
Siebe Analysensiebe
Rahmen: Edelstahl; Drahtgewebe: Edelstahl, ISO 3310, ASTM E11, BS 410, AFNOR.
Optional: Kalibrierungszertifikat 3.1 gemäß DIN 10204 mit Messergebnissen zu einem festgelegten Test.
Siebe und Zubehör in anderen Abmessungen auf Anfrage erhältlich.
Bitte besuchen Sie www.vwr.com für eine komplette Auflistung.
Alle Siebe werden mit Seriennummer und einer Konformitätsbescheinigung gemäß DIN EN 10204 ausgeliefert. Weitere Zertifikate und Kalibrierdienstleistungen stehen zur Verfügung. Ausführliche Informationen erhalten Sie bei Ihrem Avantor-Vertriebszentrum vor Ort.
Lieferumfang: Lieferung als Standard mit Konformitätsbescheinigung 2.1 gemäß DIN EN 10204.