Avantor® ACE® Excel® C18-AR, HPLC/UHPLC-Säulen, Analytisch, 3 µm
Lieferant: Avantor
EXL-119-1002UEA 978 CHF
EXL-119-1002U EXL-119-1003U EXL-119-1046U EXL-119-1202U EXL-119-1203U EXL-119-1246U EXL-119-1502U EXL-119-1503U EXL-119-1546U EXL-119-0246U EXL-119-2502U EXL-119-2503U EXL-119-2546U EXL-119-0346U EXL-119-0503U EXL-119-0546U EXL-119-7502U EXL-119-7503U EXL-119-7546U EXL-119-0502U EXL1192546UMVK
Avantor® ACE® Excel® C18-AR, HPLC/UHPLC-Säulen, Analytisch, 3 µm
Chromatographiesäulen
Die Avantor® ACE® Excel® C18-AR-Phase nutzt einen speziell entwickelten Liganden, der eine C18-Kette mit integraler Phenylfunktionalität kombiniert und so die Vorteile von C18- und Phenyleigenschaften in einer einzigen Phase vereint. Dies kann für „standardmäßige“ C18-Säulentrennungen verwendet werden, wird aber zusätzlich für Trennungen empfohlen, bei denen Verbindungen mit aromatischer Funktionalität beteiligt sind.
  • Ultrahochreine, basendeaktivierte Silica mit außergewöhnlicher Reproduzierbarkeit
  • Ideal für eine Vielzahl von Analyten mit unterschiedlicher Hydrophobie
  • Große Auswahl an Partikelgrößen (1,7 bis 5 µm) und komplementären Phasen
  • Äußerst geringes Bluten, um LC/MS-Kompatibilität zu gewährleisten
  • Methodenvalidierungs-Kits enthalten drei verschiedene Chargen derselben Phase – auf Anfrage erhältlich
Diese Säulen werden aus Edelstahl hergestellt.